Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
This versatile chemical spoon and spatula has a robust design and is made from 304 stainless steel. It can be used as both a spoon and a spatula to allow for greater versatility in the sampling of both powder and liquid products.
Marque: Sampling Systems™ A625-320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
- Available in a range of sizes
- Heavy duty design for comfortable use
- Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Spécification
Spoon | |
Autoclavable | |
No | |
317 mm |
Acier inoxydable | |
Reusable | |
Non stérile |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula > Chemical Spoon and Spatula; Length (Metric): 317 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu