Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
This versatile chemical spoon and spatula has a robust design and is made from 304 stainless steel. It can be used as both a spoon and a spatula to allow for greater versatility in the sampling of both powder and liquid products.
Marque:  Sampling Systems™ A625-280
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17952012
  • 11.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
  • Available in a range of sizes
  • Heavy duty design for comfortable use
  • Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Spécification
Spécification
Spoon
Autoclavable
No
280 mm
Acier inoxydable
Reusable
Non stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales