Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
47.10€ - 560.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH4O6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.16 |
Numéro MDL | 149625 |
Clé InChI | PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | sulfate de calcium dihydraté |
SMILES | O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453663
|
Fisher Chemical
C/2360/50 |
250 g | N/A | ||||||
10650331
|
Fisher Chemical
C/2360/53 |
500 g | N/A | ||||||
11468972
|
Fisher Chemical
C/2360/60 |
1 kg |
560.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
10101-41-4 | |
172.16 | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CaH4O6S | |
149625 | |
sulfate de calcium dihydraté |
Spécification
10101-41-4 | |
7 | |
CaH4O6S | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de calcium dihydraté | |
172.17g/mol |
Blanc | |
Solide en poudre | |
149625 | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
172.16 | |
Récipient de poudre en plastique |