missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de calcium dihydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical

Code produit. 10650331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL 149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécification

Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 172.17g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Sulfate de calcium dihydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis