Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11453663 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL 149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 172.17g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique