Learn More
Bel-Art™ Buchner Table-Top Funnels
Table-Top Funnel constructed of polyethylene is designed to filter large volumes quickly.
597.38€ - 603.16€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 26 cm |
---|---|
Capacité (métrique) | 6.75 L |
Matériau | HDPE, Polyethylene |
Hauteur (métrique) | 12.7 cm |
Quantité | 1/Pk, 1/Cs |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30193470
|
Bel-Art™
H14626-3510 |
Medium Porosity Removable Plate |
597.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
30193472
|
Bel-Art™
H14627-0000 |
Perforated Fixed Plate |
603.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
- Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid
- Fritware™ Porous Filter Plates available in medium or coarse
- Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm thick HDPE
- Perforated Filter Plates available in fixed or removable
Spécification
26 cm | |
HDPE, Polyethylene | |
1/Pk, 1/Cs | |
8 in. | |
5 in. |
6.75 L | |
12.7 cm | |
10.25 in. | |
20.3 cm | |
Buchner Funnel |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.