Learn More
Bel-Art™ Buchner Table-Top Funnels
Table-Top Funnel constructed of polyethylene is designed to filter large volumes quickly.
Marke:  Bel-Art™ H14627-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30193472
  • 603.16 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
  • Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid
  • Fritware™ Porous Filter Plates available in medium or coarse
  • Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm thick HDPE
  • Perforated Filter Plates available in fixed or removable
Spezifikation
Spezifikation
26 cm
HDPE, Polyethylene
Perforated Fixed Plate
10.25 in.
20.3 cm
Buchner Funnel
6.75 L
12.7 cm
1/Pk, 1/Cs
8 in.
5 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt