Learn More
Bel-Art™ Buchner Table-Top Funnels
Table-Top Funnel constructed of polyethylene is designed to filter large volumes quickly.
Marque:  Bel-Art™ H14627-0000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30193472
  • 603.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
  • Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid
  • Fritware™ Porous Filter Plates available in medium or coarse
  • Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm thick HDPE
  • Perforated Filter Plates available in fixed or removable
Spécification
Spécification
26 cm
HDPE, Polyethylene
Perforated Fixed Plate
10.25 in.
20.3 cm
Buchner Funnel
6.75 L
12.7 cm
1/Pk, 1/Cs
8 in.
5 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales