Learn More
Ansell Gants pour usage d’intensité moyenne à revêtement en nitrile ActivArmr™ 47-402
Le revêtement en nitrile est résistant à l’abrasion et aux huiles pour améliorer les capacités de préhension dans des conditions sèches ou huileuses. Les gants sont dotés d’une doublure en tricot de verrouillage, d’un dimensionnement généreux et d’une conception profilée pour un confort accru.
72.60€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Zone enduite | Gant intégral |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12610912
|
Ansell
47402090 |
9 |
72.60€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12354499
|
Ansell
47402100 |
10 |
72.60€
12 paires |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12690902
|
Ansell
47402070 |
7 |
72.60€
12 paires |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12600912
|
Ansell
47402080 |
8 |
72.60€
12 paires |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Les gants ActivArmr™ associent le confort des gants en coton à la résistance à l’abrasion et aux huiles d’un gant revêtu de nitrile
- Doublure en tricot de verrouillage, dimensionnement généreux et conception profilée pour un confort accru
- La formulation spéciale en nitrile offre une résistance mécanique et aux huiles
- Conforme à la forme naturelle de la main pour un port prolongé
- Propreté garantie des feuilles métalliques dans les industries de l’acier et des moteurs
- Idéal pour une grande variété de tâches à usage moyen
Spécification
ANSI 4 | |
Coupés et cousus | |
Bleu, Naturel | |
Spécifique | |
Coton | |
Réparations automobiles, équipements lourds, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques | |
Smooth | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing |
Gant intégral | |
Nitrile | |
Non texturés | |
Yes | |
Gants à revêtement enduit | |
Maille | |
Sachet en PE | |
47-402 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.