Learn More
Ansell Gants pour usage d’intensité moyenne à revêtement en nitrile ActivArmr™ 47-402
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Les gants ActivArmr™ associent le confort des gants en coton à la résistance à l’abrasion et aux huiles d’un gant revêtu de nitrile
- Doublure en tricot de verrouillage, dimensionnement généreux et conception profilée pour un confort accru
- La formulation spéciale en nitrile offre une résistance mécanique et aux huiles
- Conforme à la forme naturelle de la main pour un port prolongé
- Propreté garantie des feuilles métalliques dans les industries de l’acier et des moteurs
- Idéal pour une grande variété de tâches à usage moyen
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Zone enduite | Gant intégral |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Finition externe | Non texturés |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Yes |
Matériau | Coton |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Afficher plus |