Learn More
Ansell Gants pour usage d’intensité moyenne à revêtement en nitrile ActivArmr™ 47-402
Code produit. 12600912 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le revêtement en nitrile est résistant à l’abrasion et aux huiles pour améliorer les capacités de préhension dans des conditions sèches ou huileuses. Les gants sont dotés d’une doublure en tricot de verrouillage, d’un dimensionnement généreux et d’une conception profilée pour un confort accru.
  • Les gants ActivArmr™ associent le confort des gants en coton à la résistance à l’abrasion et aux huiles d’un gant revêtu de nitrile
  • Doublure en tricot de verrouillage, dimensionnement généreux et conception profilée pour un confort accru
  • La formulation spéciale en nitrile offre une résistance mécanique et aux huiles
  • Conforme à la forme naturelle de la main pour un port prolongé
  • Propreté garantie des feuilles métalliques dans les industries de l’acier et des moteurs
  • Idéal pour une grande variété de tâches à usage moyen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Zone enduite Gant intégral
Structure Coupés et cousus
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu, Naturel
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Yes
Matériau Coton
Type de produit Gants à revêtement enduit
Dimensions 8
À utiliser avec (application) Réparations automobiles, équipements lourds, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Smooth
Doublure Coton interlock
Type d’emballage Sachet en PE
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Séries 47-402
Type de pouce Wing