Learn More
ACADS Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène ACADS
Concentration 0.24 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16896294
Afficher les documents
Proteintech
16623-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16886294
Afficher les documents
Proteintech
16623-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Introduces a double bond at position 2 in saturated acyl-CoA′s of short chain length, i.e. less than 6 carbon atoms.
Spécification
Spécification
ACADS
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Non-human Primate, Human, Rat, Mouse
P15651, P16219, Q07417
11409, 35, 64304
ACADS Fusion Protein Ag9922
Primary
-20°C
ACADS
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ACAD3, ACADS, Butyryl CoA dehydrogenase, SCAD
ACADS
IgG
Antigen Affinity Chromatography