Learn More
ACADS Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16623-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16886294
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Introduces a double bond at position 2 in saturated acyl-CoA′s of short chain length, i.e. less than 6 carbon atoms.
Spécification
Spécification
ACADS
Polyclonal
Unconjugated
ACADS
ACAD3, ACADS, Butyryl CoA dehydrogenase, SCAD
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11409, 35, 64304
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P15651, P16219, Q07417
ACADS
ACADS Fusion Protein Ag9922
150 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat