missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACADS Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 16623-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Introduces a double bond at position 2 in saturated acyl-CoA′s of short chain length, i.e. less than 6 carbon atoms.Spécification
ACADS | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ACADS | |
ACAD3, ACADS, Butyryl CoA dehydrogenase, SCAD | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
11409, 35, 64304 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.24 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P15651, P16219, Q07417 | |
ACADS | |
ACADS Fusion Protein Ag9922 | |
20 μL | |
Primary | |
Non-human Primate, Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu