Learn More
ABLIM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène ABLIM3
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16885935
Afficher les documents
Proteintech
27981-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16875935
Afficher les documents
Proteintech
27981-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The LIM domain is a double zinc finger structure that promotes protein-protein interactions. LIM domain proteins, such as ABLIM3, play roles in embryonic development, cell lineage determination, and cancer (Krupp et al., 2006 ).
Spécification
Spécification
ABLIM3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O94929, Q69ZX8
22885, 319713
ABLIM3 Fusion Protein Ag27578
Primary
-20°C
ABLIM3
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
abLIM 3, ABLIM3, Actin binding LIM protein 3, HMFN1661, KIAA0843
Ablim3
IgG
Antigen Affinity Chromatography