Learn More
ABLIM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 27981-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16885935
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The LIM domain is a double zinc finger structure that promotes protein-protein interactions. LIM domain proteins, such as ABLIM3, play roles in embryonic development, cell lineage determination, and cancer (Krupp et al., 2006 ).
Spécification
Spécification
ABLIM3
Polyclonal
Unconjugated
ABLIM3
abLIM 3, ABLIM3, Actin binding LIM protein 3, HMFN1661, KIAA0843
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22885, 319713
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O94929, Q69ZX8
Ablim3
ABLIM3 Fusion Protein Ag27578