Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 40 mm
Séparateurs à utiliser avec des cryoboîtes de 75 mm de hauteur.
67.75€ - 77.95€
Spécification
Type Casiers séparateurs
À utiliser avec (équipement) Boîtes cryogéniques de 75 mm de haut
Hauteur (métrique) 40 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Capacité Matrice de tubes Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Matrice de tubes Prix Quantité et disponibilité  
15240454
Afficher les documents
Tenak™
TE22132
Flacons avec un diamètre extérieur de 15 mm 8 x 8 cellules
71.40€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 16-09-2025
Ajouter au panier
15210634
Afficher les documents
Tenak™
TE22707
Flacons avec un diamètre extérieur de 15 mm 6 x 6 cellules
70.80€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
15220554
Afficher les documents
Tenak™
TE22137
Flacons avec un diamètre extérieur de 10 mm 12 x 12 cellules
77.95€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
15220634
Afficher les documents
Tenak™
TE22708
Flacons avec 25,25 mm de diamètre extérieur. 5 x 5 cellules
70.80€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
15230634
Afficher les documents
Tenak™
TE22709
Flacons avec un diamètre extérieur de 31,75 mm. 4 x 4 cellules
70.80€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
15240634
Afficher les documents
Tenak™
TE22710
Flacons avec 42,50 mm de diamètre extérieur. 3 x 3 cellules
70.80€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
15280544
Afficher les documents
Tenak™
TE22124
Flacons avec diamètre extérieur de 41 mm 3 x 3 cellules
67.75€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
15290544
Afficher les documents
Tenak™
TE22125
Flacons avec un diamètre extérieur de 31 mm 4 x 4 cellules
67.75€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
11521785
Afficher les documents
Tenak™
TE22705
Flacons avec 15,50 mm de diamètre extérieur. 8 x 8 cellules
75.55€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
11531785
Afficher les documents
Tenak™
TE22706
Flacons avec un diamètre extérieur de 17,75 mm. 7 x 7 cellules
75.55€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
11571685
Afficher les documents
Tenak™
TE22130
Flacons avec diamètre extérieur de 17 mm 7 x 7 cellules
73.15€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
11591685
Afficher les documents
Tenak™
TE22134
Flacons avec un diamètre extérieur de 13 mm 9 x 9 cellules
73.15€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
15200554
Afficher les documents
Tenak™
TE22126
Flacons de 24 mm de diamètre extérieur 5 x 5 cellules
67.75€
36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 21-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
Boîtes cryogéniques de 75 mm de haut
40 mm