Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 40 mm
Séparateurs à utiliser avec des cryoboîtes de 75 mm de hauteur.
Marque: Tenak™ TE22126
66.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
- Contient des flacons cryogéniques
- Séparateur de type grille
Spécification
Casiers séparateurs | |
Flacons de 24 mm de diamètre extérieur | |
40 mm |
Boîtes cryogéniques de 75 mm de haut | |
5 x 5 cellules |