Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 40 mm
Séparateurs à utiliser avec des cryoboîtes de 75 mm de hauteur.
Marque:  Tenak™ TE22137
76.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15220554
  • 77.95€ / 36 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
Flacons avec un diamètre extérieur de 10 mm
40 mm
Boîtes cryogéniques de 75 mm de haut
12 x 12 cellules