Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia.
Full height stainless steel test sieves offer all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia. complies with ASTM 11 standards
139.41€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Test Sieve |
À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire |
Diamètre (métrique) externe | 203 mm |
Mesh Material | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758855
|
Endecotts™
008SAW.106 |
106 μm |
139.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10441734
|
Endecotts™
008SAW.500 |
500 μm |
139.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10759235
|
Endecotts™
008SAW.425 |
425 μm |
139.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11326030
|
Endecotts™
008SAW.250 |
250 μm |
139.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
1Each | |
Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire | |
Acier inoxydable |
Test Sieve | |
203 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.