Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia.
Full height stainless steel test sieves offer all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia. complies with ASTM 11 standards
Marque:  Endecotts™ 008SAW.425
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10759235
  • 139.41€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 31-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
  • Maille en acier inox
  • Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
  • Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
  • Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
  • Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
  • Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
  • Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Spécification
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
203 mm
Acier inoxydable
425 μm
ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire
Acier inoxydable
40