Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia.
Full height stainless steel test sieves offer all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia. complies with ASTM 11 standards
Marque:  Endecotts™ 008SAW.250
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11326030
  • 139.41€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 05-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
  • Maille en acier inox
  • Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
  • Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
  • Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
  • Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
  • Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
  • Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Spécification
1Each
Test Sieve
Stainless Steel, Brass
Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire
Acier inoxydable
250 μm
ISO 3310-1/BS 410-1 EN 9001 (QMAS)
50/25mm
203 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 8 in. dia. > Porosité : 250 μm