Learn More
Borate de tris(triméthylsilyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.377 g/mol
30.10€ - 78.30€
Identifiants chimiques
CAS 4325-85-3
Formule moléculaire C9H27BO3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 278.377
Numéro MDL MFCD00051588
Clé InChI YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
CID PubChem 78020
Nom IUPAC borate de tris(triméthylsilyle)
SMILES B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322446
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06277.06
5 g
30.10€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11332446
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06277.14
25 g
78.30€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4325-85-3
278.377
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
78020
B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
C9H27BO3Si3
MFCD00051588
tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
borate de tris(triméthylsilyle)
Spécification
Tris(trimethylsilyl) borate
-35°C
183°C to 185°C
C9H27BO3Si3
MFCD00051588
1772733
tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
278.377
278.38
4325-85-3
0.834
42°C (107°F)
1.3861
UN1993
Moisture sensitive
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
borate de tris(triméthylsilyle)
78020
98%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante