Learn More
Borate de tris(triméthylsilyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(trimethylsilyl) borate |
Point de fusion | -35°C |
Densité | 0.834 |
Point d’ébullition | 183°C to 185°C |
Point d’éclair | 42°C (107°F) |
Indice de réfraction | 1.3861 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1772733 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |