Learn More
Borate de tris(triméthylsilyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322446
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.377 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4325-85-3
Formule moléculaire C9H27BO3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 278.377
Numéro MDL MFCD00051588
Clé InChI YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
CID PubChem 78020
Nom IUPAC borate de tris(triméthylsilyle)
SMILES B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(trimethylsilyl) borate
Point de fusion -35°C
Densité 0.834
Point d’ébullition 183°C to 185°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.3861
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1772733
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 278.38
Pourcentage de pureté 98%