Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triisopropylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.415 g/mol
52.80€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS | 80522-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H21F3O3SSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 306.415 |
Numéro MDL | MFCD00009913 |
Clé InChI | LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester |
CID PubChem | 2724529 |
Nom IUPAC | Trifluorométhanesulfonate tri(propan-2-yl)silyle |
SMILES | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21127.06 |
5 g |
52.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21127.14 |
25 g |
136.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21127.22 |
100 g |
475.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for the introduction of triisopropylsilyl(TIPS) group in organic synthesis. It is involved in the synthesis of 2-substituted benzothiopyran-4-ones and silyloxy acetylenes. As a protecting group in organic synthesis, it is utilized especially for the protection of primary amines. Furthermore, it plays an important role in Takahashi Taxol total synthesis or for chemical glycosylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe triisopropylsilyl trifluorométhanesulfonate est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe triisopropylsilyl(TIPS) dans la synthèse organique. Elle participe à la synthèse de benzothiopyran-4-ones 2-substituées et de silyloxyacétylènes. En tant que groupe de protection dans la synthèse organique, il est utilisé en particulier pour la protection des amines primaires. De plus, il joue un rôle important dans la synthèse totale de Tapahashi Taxol ou dans les réactions de glycosylation chimique.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Il s’hydrolyse dans l’eau.
Identifiants chimiques
80522-42-5 | |
306.415 | |
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N | |
2724529 | |
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
C10H21F3O3SSi | |
MFCD00009913 | |
triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester | |
Trifluorométhanesulfonate tri(propan-2-yl)silyle |
Spécification
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate | |
1.136 | |
100°C (212°F) | |
1.415 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with chloroform and ethyl acetate. | |
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
306.415 | |
306.42 |
80522-42-5 | |
45°C to 46°C (0.03 mmHg) | |
C10H21F3O3SSi | |
MFCD00009913 | |
3591541 | |
triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester | |
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluorométhanesulfonate tri(propan-2-yl)silyle | |
2724529 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante