missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triisopropylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11414617

Trifluorométhanesulfonate de triisopropylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11414617
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11414617

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21127.22

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.415 g/mol

Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for the introduction of triisopropylsilyl(TIPS) group in organic synthesis. It is involved in the synthesis of 2-substituted benzothiopyran-4-ones and silyloxy acetylenes. As a protecting group in organic synthesis, it is utilized especially for the protection of primary amines. Furthermore, it plays an important role in Takahashi Taxol total synthesis or for chemical glycosylation reactions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le triisopropylsilyl trifluorométhanesulfonate est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe triisopropylsilyl(TIPS) dans la synthèse organique. Elle participe à la synthèse de benzothiopyran-4-ones 2-substituées et de silyloxyacétylènes. En tant que groupe de protection dans la synthèse organique, il est utilisé en particulier pour la protection des amines primaires. De plus, il joue un rôle important dans la synthèse totale de Tapahashi Taxol ou dans les réactions de glycosylation chimique.

Solubilité
Miscible avec le chloroforme et l’acétate d’éthyle.

Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Il s’hydrolyse dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 80522-42-5
Formule moléculaire C10H21F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 306.415
Numéro MDL MFCD00009913
Clé InChI LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
CID PubChem 2724529
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate tri(propan-2-yl)silyle
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densité 1.136
Point d’ébullition 45°C to 46°C (0.03 mmHg)
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 3591541
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 306.42
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins

Certificats

Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.

5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot10256130 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2025 Code produitB21127.22,B21127.14,B21127.06
Numéro de lot10252030 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/07/2025 Code produitB21127.22,B21127.14,B21127.06
Numéro de lot10206559 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2025 Code produitB21127.22,B21127.14,B21127.06
Numéro de lot10252030 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Code produitB21127.22,B21127.14,B21127.06
Numéro de lot10206559 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Code produitB21127.22

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Trifluorométhanesulfonate de triisopropylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis