Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triisopropylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404617
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.415 g/mol
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for the introduction of triisopropylsilyl(TIPS) group in organic synthesis. It is involved in the synthesis of 2-substituted benzothiopyran-4-ones and silyloxy acetylenes. As a protecting group in organic synthesis, it is utilized especially for the protection of primary amines. Furthermore, it plays an important role in Takahashi Taxol total synthesis or for chemical glycosylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triisopropylsilyl trifluorométhanesulfonate est utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe triisopropylsilyl(TIPS) dans la synthèse organique. Elle participe à la synthèse de benzothiopyran-4-ones 2-substituées et de silyloxyacétylènes. En tant que groupe de protection dans la synthèse organique, il est utilisé en particulier pour la protection des amines primaires. De plus, il joue un rôle important dans la synthèse totale de Tapahashi Taxol ou dans les réactions de glycosylation chimique.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Il s’hydrolyse dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80522-42-5
Formule moléculaire C10H21F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 306.415
Numéro MDL MFCD00009913
Clé InChI LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
CID PubChem 2724529
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate tri(propan-2-yl)silyle
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densité 1.136
Point d’ébullition 45°C to 46°C (0.03 mmHg)
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 3591541
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 306.42
Pourcentage de pureté 97%