Learn More
Triacétoxy(méthyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4253-34-3 | C7H12O6Si | 220.25 g/mol
22.95€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS 4253-34-3
Formule moléculaire C7H12O6Si
Poids moléculaire (g/mol) 220.25
Numéro MDL MFCD00008694
Clé InChI TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
CID PubChem 77929
SMILES CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11436856
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23974.09
10 g
22.95€
10g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11446856
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23974.18
50 g
74.70€
50g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11456856
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23974.30
250 g
213.00€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4253-34-3
220.25
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
77929
C7H12O6Si
MFCD00008694
methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Spécification
87°C to 88°C (3mmHg)
40°C to 45°C
C7H12O6Si
UN1759
85°C (185°F)
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
acétate de [diacétyloxy(méthyl)silyle]
77929
96%
1.175
Triacetoxy(methyl)silane
4253-34-3
MFCD00008694
1788668
methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
220.25
220.25
Moisture sensitive
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-221-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante