Learn More
Triacétoxy(méthyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456856
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4253-34-3 | C7H12O6Si | 220.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4253-34-3
Formule moléculaire C7H12O6Si
Poids moléculaire (g/mol) 220.25
Numéro MDL MFCD00008694
Clé InChI TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
CID PubChem 77929
SMILES CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Spécification
Point d’ébullition 87°C to 88°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau Triacetoxy(methyl)silane
Point de fusion 40°C to 45°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 1788668
Point d’éclair 85°C (185°F)
Nom IUPAC Acétate de bis(acétyloxy)(méthyl)silyl
Poids de la formule 220.25
Pourcentage de pureté 96%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.175