Learn More
Dostmann Electronic™ Sondes de précision en PVC
Accessoire riche et robuste pour les instruments de mesure portatifs série P700, idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire, scientifiques et de recherche.
217.00€ - 309.00€
Spécification
Type | Sonde, précision |
---|---|
Matériau | PVC |
Longueur (métrique) | 300 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Types de capteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Types de capteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341492
|
Dostmann Electronic™
6000-1019 |
300 mm | Classe 1/3 |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11854402
|
Dostmann Electronic™
6000-1074 |
300 mm | Classe 1/10 |
309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Accessoires pour instruments de mesure portatifs série P700
- Sonde à immersion Pt100, -200 à +450°C, ±0,03°C, 300 x 3 mm
Spécification
Sonde, précision | |
PVC | |
300 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.