Learn More
Dostmann Electronic™ Sondes de précision en PVC
Accessoire riche et robuste pour les instruments de mesure portatifs série P700, idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire, scientifiques et de recherche.
Marque:  Dostmann Electronic™ 6000-1074
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11854402
  • 309.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-06-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Capteur de température Pt100 6000-1074
  • Pt100, Cl. 1/10 DIN -200...+450°C 300 x 3,0 mm
  • Sonde à immersion pour la mesure dans les liquides et les matériaux en poudre
  • Classe de capteur 1/10, Pt100 (céramique), 4 fils, DIN CEI 751,
  • de DI
  • V2A ou inconel, isolation minérale, avec poignée, stabilisation thermique
Spécification
Spécification
Sonde, précision
Classe 1/10
-200°C à +450°C
PVC
plusmn;0,03deg;°C
300 mm