Learn More
Dostmann Electronic™ Sondes de précision en PVC
Accessoire riche et robuste pour les instruments de mesure portatifs série P700, idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire, scientifiques et de recherche.
Marque: Dostmann Electronic™ 6000-1019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires pour instruments de mesure portatifs série P700
- Sonde à immersion Pt100, -200 à +450°C, ±0,03°C, 300 x 3 mm
Spécification
Sonde, précision | |
PVC | |
Classe 1/3 | |
300 mm |