Learn More
Brady™ Ruban d’étiquetage en polyester PowerMark™
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
241.00€ - 360.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Matériau | Polyester |
Print Technology | Transfert thermique |
Type de produit | Rubans d’étiquetage |
À utiliser avec (application) | Pour marqueurs de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail. |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11502665
|
Brady™
013564 |
transparent | 100 mm |
241.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11532665
|
Brady™
013567 |
Orange | 100 mm |
241.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11512665
|
Brady™
013565 |
Blanc | 100 mm |
241.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11522665
|
Brady™
013566 |
Jaune | 100 mm |
241.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11552665
|
Brady™
013569 |
Blanc | 150 mm |
295.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11542665
|
Brady™
013568 |
Transparent | 150 mm |
295.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11562665
|
Brady™
013570 |
Jaune | 150 mm |
295.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11512675
|
Brady™
013575 |
Orange | 175 mm |
329.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11582665
|
Brady™
013572 |
Transparent | 175 mm |
329.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11592665
|
Brady™
013573 |
blanc | 175 mm |
329.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11502675
|
Brady™
013574 |
Jaune | 175 mm |
329.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11522675
|
Brady™
013576 |
transparent | 250 mm |
360.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11532675
|
Brady™
013577 |
Blanc | 250 mm |
360.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11542675
|
Brady™
013578 |
Jaune | 250 mm |
360.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Étiquettes à imprimer
- Étiquettes en polyester à faible teneur en halogénures pour imprimante BBP85
Spécification
Acrylique, Permanent | |
Transfert thermique | |
Pour marqueurs de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail. | |
80 unités Gardner | |
-40°C | |
MarkWare | |
-40°C à +100°C | |
0,003 in | |
50 ft. |
Polyester | |
Rubans d’étiquetage | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
1 de chaque | |
-40°F to +212°F | |
45 lb/po | |
0,019 mm | |
15 m |