Learn More
Brady™ Ruban d’étiquetage en polyester PowerMark™
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marque: Brady™ 013565
224.20 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24132" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Étiquettes à imprimer
- Étiquettes en polyester à faible teneur en halogénures pour imprimante BBP85
Spécification
Ruban BBP85 - B-569 blanc 100 mm | |
Blanc | |
Transfert thermique | |
Pour marqueurs de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail. | |
80 unités Gardner | |
-40°C | |
1 de chaque | |
-40°F to +212°F | |
45 lb/po | |
0,019 mm | |
50 ft. | |
4 in | |
B85-100x15M-569-WT |
Acrylique, Permanent | |
Polyester | |
Rubans d’étiquetage | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
MarkWare | |
-40°C à +100°C | |
0,003 in | |
15.24 m x 101.6 mm | |
15 m | |
100 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.