Learn More
Brady™ Ruban d’étiquetage en polyester PowerMark™
PowerMark™ Polyester Labeling Tape for labelling stainless steel and smooth surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marque:  Brady™ 013567
224.20 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24132" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11532665
  • 241.00€ / 1 pièce
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Utilisez le code promo 24132 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Étiquettes à imprimer
  • Étiquettes en polyester à faible teneur en halogénures pour imprimante BBP85
Spécification
Spécification
Ruban BBP85 - B-569 orange 100 mm
Orange
Transfert thermique
Pour marqueurs de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail.
80 unités Gardner
-40°C
1 de chaque
-40°F to +212°F
45 lb/po
0,019 mm
50 ft.
4 in
B85-100x15M-569-OR
Acrylique, Permanent
Polyester
Rubans d’étiquetage
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
1
1 Tape/Box
MarkWare
-40°C à +100°C
0,003 in
15.24 m x 101.6 mm
15 m
100 mm