Learn More
LXN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène LXN
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16821084
Afficher les documents
Proteintech
13056-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16811084
Afficher les documents
Proteintech
13056-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes the only known protein inhibitor of zinc-dependent metallocarboxypeptidases.
Spécification
Spécification
LXN
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P70202, Q64361, Q9BS40
17035, 56925, 59073
LXN Fusion Protein Ag3726
Primary
-20°C
LXN
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ECI, latexin, LXN, Protein MUM, TCI
Lxn
IgG
Antigen Affinity Chromatography