Learn More
LXN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13056-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16821084
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes the only known protein inhibitor of zinc-dependent metallocarboxypeptidases.
Spécification
Spécification
LXN
Polyclonal
Unconjugated
LXN
ECI, latexin, LXN, Protein MUM, TCI
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17035, 56925, 59073
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P70202, Q64361, Q9BS40
Lxn
LXN Fusion Protein Ag3726
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
LXN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated