Learn More
LXN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13056-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16811084
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes the only known protein inhibitor of zinc-dependent metallocarboxypeptidases.
Spécification
Spécification
LXN
Polyclonal
Unconjugated
LXN
ECI, latexin, LXN, Protein MUM, TCI
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17035, 56925, 59073
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P70202, Q64361, Q9BS40
Lxn
LXN Fusion Protein Ag3726
150 μL