Learn More
FNTB Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1F3B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène FNTB
Clone 1F3B10
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16868975
Afficher les documents
Proteintech
66783-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16858975
Afficher les documents
Proteintech
66783-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
ZNF24 is a new candidate transcription factor.
Spécification
Spécification
FNTB
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FNTB, FPTB, FTase beta
FNTB
IgG1
Protein G
Antibody
1F3B10
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human
P49356, Q8K2I1
110606, 2342
FNTB Fusion Protein Ag27796
Primary
-20°C
FNTB