Learn More
FNTB Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1F3B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66783-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16858975
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ZNF24 is a new candidate transcription factor.
Spécification
Spécification
FNTB
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P49356, Q8K2I1
FNTB
FNTB Fusion Protein Ag27796
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Western Blot
1F3B10
Unconjugated
FNTB
FNTB, FPTB, FTase beta
Mouse
Protein G
RUO
110606, 2342
-20°C