missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FNTB Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1F3B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66783-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ZNF24 is a new candidate transcription factor.Spécification
FNTB | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P49356, Q8K2I1 | |
FNTB | |
FNTB Fusion Protein Ag27796 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Western Blot | |
1F3B10 | |
Unconjugated | |
FNTB | |
FNTB, FPTB, FTase beta | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
110606, 2342 | |
-20°C | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu