Learn More
Greiner Bio-One Tube en PP à fond rond de 4 ml avec bouchon à filetage externe Cryo.s™
GREENER_CHOICE
Idéal pour le stockage de cultures cellulaires, d’échantillons de tissus, d’échantillons microbiologiques, de matières d’origine humaine ou animale ainsi que d’anticorps, d’ARN, d’ADN et d’échantillons de protéines.
110.39€
Spécification
Capacité (métrique) 4 mL
Forme du fond Rond
Matériau PP
Stérilité Stérile
Type de bouchon Filetés
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur de bouchon Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de bouchon Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10563831
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Greiner Bio-One
127263
Naturel Base de pieds en forme d’étoile, surface d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs
110.39€
300 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10741021
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Greiner Bio-One
127278
Jaune Base de pieds en forme d’étoile, surface d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs
110.39€
300 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Avec ou sans zone d’écriture sur le dia. int.
  • Avec base en étoile
  • Stérile
  • Apyrogènes et non toxiques
  • Comprend 100 inserts pour bouchon blancs
  • Boîte en PE
  • Dia. x hauteur : 12.4 x 83 mm
Service Plan
Non
Spécification
Spécification
4 mL
PP
Filetés
Rond
Stérile