Learn More
Greiner Bio-One Tube en PP à fond rond de 4 ml avec bouchon à filetage externe Cryo.s™
Idéal pour le stockage de cultures cellulaires, d’échantillons de tissus, d’échantillons microbiologiques, de matières d’origine humaine ou animale ainsi que d’anticorps, d’ARN, d’ADN et d’échantillons de protéines.
Marque: Greiner Bio-One 127263
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec ou sans zone d’écriture sur le dia. int.
- Avec base en étoile
- Stérile
- Apyrogènes et non toxiques
- Comprend 100 inserts pour bouchon blancs
- Boîte en PE
- Dia. x hauteur : 12.4 x 83 mm
Service Plan
Non
Spécification
12,4 mm | |
Naturel | |
Rond | |
Externe | |
83 mm | |
Stérile |
Tube de stockage cryogénique | |
4 mL | |
PP | |
Base de pieds en forme d’étoile, surface d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs | |
Boîte en polyéthylène | |
Filetés |