Learn More
Greiner Bio-One Tube en PP à fond rond de 4 ml avec bouchon à filetage externe Cryo.s™
GREENER_CHOICE
Idéal pour le stockage de cultures cellulaires, d’échantillons de tissus, d’échantillons microbiologiques, de matières d’origine humaine ou animale ainsi que d’anticorps, d’ARN, d’ADN et d’échantillons de protéines.
Marque:  Greiner Bio-One 127278
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10741021
  • 110.39€ / 300 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Avec ou sans zone d’écriture sur le dia. int.
  • Avec base en étoile
  • Stérile
  • Apyrogènes et non toxiques
  • Comprend 100 inserts pour bouchon blancs
  • Boîte en PE
  • Dia. x hauteur : 12.4 x 83 mm
Service Plan
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12,4 mm
Jaune
Rond
Externe
83 mm
Stérile
Tube de stockage cryogénique
4 mL
En PP
Base de pieds en forme d’étoile, surface d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs
Boîte en polyéthylène
Filetés