Learn More
4-(Triméthylsilyl)diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 136459-72-8 | C17H18Si | 250.416 g/mol
29.30€ - 307.00€
Identifiants chimiques
CAS | 136459-72-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H18Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.416 |
Numéro MDL | MFCD09953470 |
Clé InChI | UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene |
CID PubChem | 21093331 |
Nom IUPAC | Triméthyl-[4-(2-phényléthynyl)phényl]silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461150
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26300.03 |
1 g |
29.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471150
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26300.06 |
5 g |
95.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481150
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26300.14 |
25 g |
307.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
136459-72-8 | |
250.416 | |
UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N | |
21093331 | |
C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2 |
C17H18Si | |
MFCD09953470 | |
4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene | |
Triméthyl-[4-(2-phényléthynyl)phényl]silane |
Spécification
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene | |
136459-72-8 | |
MFCD09953470 | |
UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyl-[4-(2-phényléthynyl)phényl]silane | |
21093331 | |
99% |
37°C to 39°C | |
C17H18Si | |
4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene | |
C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2 | |
250.416 | |
250.42 |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante