Learn More
4-(Triméthylsilyl)diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11461150
4-(Triméthylsilyl)diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461150
1 g, 1g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11461150
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26300.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 136459-72-8 | C17H18Si | 250.416 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136459-72-8
Formule moléculaire C17H18Si
Poids moléculaire (g/mol) 250.416
Numéro MDL MFCD09953470
Clé InChI UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene
CID PubChem 21093331
Nom IUPAC Triméthyl-[4-(2-phényléthynyl)phényl]silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Point de fusion 37°C to 39°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.42
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot10130781 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Code produitH26300.06,H26300.03,H26300.14
Numéro de lot10216511 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Code produitH26300.06,H26300.03,H26300.14
Numéro de lot10244517 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Code produitH26300.06,H26300.03,H26300.14
Numéro de lot10224196 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Code produitH26300.06,H26300.03,H26300.14
Numéro de lot10216511 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Code produitH26300.06,H26300.03,H26300.14
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
4-(Triméthylsilyl)diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >