Learn More
4-(Triméthylsilyl)diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11471150
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 136459-72-8 | C17H18Si | 250.416 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136459-72-8
Formule moléculaire C17H18Si
Poids moléculaire (g/mol) 250.416
Numéro MDL MFCD09953470
Clé InChI UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene
CID PubChem 21093331
Nom IUPAC Triméthyl-[4-(2-phényléthynyl)phényl]silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Point de fusion 37°C to 39°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.42
Pourcentage de pureté 99%