Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)phényldiméthylchlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
28.19€ - 270.00€
Identifiants chimiques
CAS | 732306-23-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9ClF6Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 306.707 |
Numéro MDL | MFCD01862186 |
Clé InChI | JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl |
CID PubChem | 2783240 |
Nom IUPAC | [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl](chloro)diméthylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13709.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11353197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13709.03 |
1 g |
69.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13709.06 |
5 g |
270.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
732306-23-9 | |
306.707 | |
JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N | |
2783240 | |
C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl |
C10H9ClF6Si | |
MFCD01862186 | |
3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl | |
[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl](chloro)diméthylsilane |
Spécification
95°C to 96°C (30mmHg) | |
732306-23-9 | |
MFCD01862186 | |
3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl | |
C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl | |
306.707 | |
306.71 | |
1.424 |
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane | |
C10H9ClF6Si | |
UN3265 | |
JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N | |
[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl](chloro)diméthylsilane | |
2783240 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.