Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)phényldiméthylchlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373197
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 732306-23-9
Formule moléculaire C10H9ClF6Si
Poids moléculaire (g/mol) 306.707
Numéro MDL MFCD01862186
Clé InChI JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl
CID PubChem 2783240
Nom IUPAC [3,5-bis(trifluorométhyl)phényl](chloro)diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Point d’ébullition 95°C to 96°C (30mmHg)
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 306.71
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.424
Sensibilité Moisture sensitive
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche